Learn More
Phosphoric Acid - Triethylamine 1:1 Solution, Honeywell™ Fluka™
Code produit 15678290 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
Glass Bottle
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15678290 100 mL Glass Bottle 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15678290 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 03388100ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
for HPLC, 2M:2M concentrate, in H2O
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phosphoric Acid - Triethylamine 1:1 Solution
CAS 35365-94-7
Densité 1.09g/mL at 20°C
Conditionnement Glass Bottle
Quantité 100 mL
Formule moléculaire C6H18NO4P
Formule linéaire N(CH2(CH3)3 · H3PO4
Forme physique Liquide
Numéro MDL MFCD00067475
Numéro UN NONH for all modes of transport
Synonyme triethylamine phosphate, triethylammonium phosphate, triethylamine phosphate 1:1, n,n-diethylethanamine; phosphoric acid, phosphoric acid; triethylamine, ethanamine, n,n-diethyl-, phosphate, ethanamine, n,n-diethyl-, phosphate 1:?, ethanamine, n,n-diethyl-, phosphate 1:1, teap, acmc-20aj7n
Clé InChI UNXNGGMLCSMSLH-UHFFFAOYSA-N
SMILES OP(O)(O)=O.CCN(CC)CC
Nom IUPAC phosphoric acid; triethylamine
Poids moléculaire (g/mol) 199.19
CID PubChem 61946
Poids de la formule 199.19g/mol