Learn More
Sel trisodique hydraté de l'acide phosphorothioïque, TRC
Code produit 30427660
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30427660 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30427660 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP3595151G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phosphorothioic Acid Trisodium Salt Hydrate
CAS 10489-48-2
Quantité 1 g
Formule moléculaire Na3O3PS • x( H2O)
Synonyme Sodium Phosphorothioate, Na3PO3S Hydrate
Formule InChI InChI=1S/3Na.H3O3PS.H2O/c;;;1-4(2,3)5;/h;;;(H3,1,2,3,5);1H2/q3*+1;;/p-3
SMILES O=P([O-])([S-])[O-].[Na+].O.[Na+].[Na+]
Nom IUPAC hydrate de phosphorothioate de sodium
Poids moléculaire (g/mol) 198.02