Learn More
Acide phosphoreux, 98 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10783201 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1kg
2kg
10kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
1kg
2kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10783201 500 g Flacon en verre 500g
10496193 1kg Flacon en verre 1kg
10072760 2kg Flacon en verre 2kg
10267403 10kg Récipient en plastique 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10783201 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 201155000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.60€
    64.65€ / 500g
    Économisez 12.95€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 13598-36-2 | H3O3P
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13598-36-2
Formule moléculaire H3O3P
Numéro MDL MFCD00137258
Synonyme Orthophosphorous acid
Spécification
Nom chimique ou matériau Phosphorous acid
Couleur Blanc
Point de fusion 73,0°C
Point d’ébullition 200,0°C
Densité 1,6500 g/ml
Métaux lourds (sous forme de Pb) 20 ppm max.
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 1,65
Plage de pourcentage du dosage 98%
Point d’éclair >100°C
Formule linéaire H3PO3
Quantité 500 g
Forme physique Crystals
Merck Index 15, 7458
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : soluble.Autres solubilités : soluble dans l’alcool
Poids de la formule 82
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Extra pur
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Phosphorous acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.