Learn More
Acide phosphonique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11403494
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250g
1000g
5000g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11403494 1000g 1000g
11413494 250g 250g
11423494 5000g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11403494 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11189.0B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.00€
    99.65€ / 1000g
    Économisez 10.35€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 13598-36-2 | H3PO3
L’acide phosphore est utilisé comme intermédiaire dans la préparation d’autres composés du phosphore comme la phosphite de potassium, la phosphite d’ammonium et la phosphite de calcium. Il participe activement à la préparation de phosphites tels que l’acide aminotris(acide méthylènephosphonique) (ATMP), l’acide 1-hydroxyéthane-1,1-diphosphonique (HEDP) et l’acide 2-phosphonobutane-1,2,3-tricarboxylique (PBTC), qui trouvent leur application dans le traitement de l’eau comme un inhibiteur de dépôt calcaire ou de corrosion. Il est également utilisé dans les réactions chimiques comme agent réducteur. Son sel, le plomb-phosphite est utilisé comme stabilisateur de PVC. Il est également utilisé comme précurseur dans la préparation de la phosphine ainsi qu’comme intermédiaire dans la préparation d’autres composés du phosphore.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide phosphore est utilisé comme intermédiaire dans la préparation d’autres composés du phosphore comme la phosphite de potassium, la phosphite d’ammonium et la phosphite de calcium. Il participe activement à la préparation de phosphites tels que l’acide aminotris(acide méthylènephosphonique) (ATMP), l’acide 1-hydroxyéthane-1,1-diphosphonique (HEDP) et l’acide 2-phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylique (PBTC), qui trouvent leur application dans le traitement de l’eau comme une échelle ou un inhibiteur corrosif. Il est également utilisé dans les réactions chimiques comme agent réducteur. Son sel, le plomb-phosphite est utilisé comme stabilisateur de PVC. Il est également utilisé comme précurseur dans la préparation de la phosphine ainsi qu’comme intermédiaire dans la préparation d’autres composés du phosphore.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’alcool.
Remarques
Sensible à l’air. Hygroscopique. Incompatible avec les bases fortes, les agents oxydants et les métaux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13598-36-2
Formule moléculaire H3PO3
Numéro MDL MFCD00137258
Synonyme Phosphonic acid
Spécification
Nom chimique ou matériau Phosphorous acid
Point de fusion 74°C
Point d’ébullition 200°C (décomposition)
Densité 1,651
Odeur Inodore
Sensibilité Hygroscopique
Quantité 1000g
Numéro UN UN2834
Merck Index 14,7346
Informations sur la solubilité Soluble in water and alcohol.
Poids de la formule 82
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Phosphorous acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Phosphonic acid