Learn More
Acide phosphonique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
L’acide phosphore est utilisé comme intermédiaire dans la préparation d’autres composés du phosphore comme la phosphite de potassium, la phosphite d’ammonium et la phosphite de calcium. Il participe activement à la préparation de phosphites tels que l’acide aminotris(acide méthylènephosphonique) (ATMP), l’acide 1-hydroxyéthane-1,1-diphosphonique (HEDP) et l’acide 2-phosphonobutane-1,2,3-tricarboxylique (PBTC), qui trouvent leur application dans le traitement de l’eau comme un inhibiteur de dépôt calcaire ou de corrosion. Il est également utilisé dans les réactions chimiques comme agent réducteur. Son sel, le plomb-phosphite est utilisé comme stabilisateur de PVC. Il est également utilisé comme précurseur dans la préparation de la phosphine ainsi qu’comme intermédiaire dans la préparation d’autres composés du phosphore.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
L’acide phosphore est utilisé comme intermédiaire dans la préparation d’autres composés du phosphore comme la phosphite de potassium, la phosphite d’ammonium et la phosphite de calcium. Il participe activement à la préparation de phosphites tels que l’acide aminotris(acide méthylènephosphonique) (ATMP), l’acide 1-hydroxyéthane-1,1-diphosphonique (HEDP) et l’acide 2-phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylique (PBTC), qui trouvent leur application dans le traitement de l’eau comme une échelle ou un inhibiteur corrosif. Il est également utilisé dans les réactions chimiques comme agent réducteur. Son sel, le plomb-phosphite est utilisé comme stabilisateur de PVC. Il est également utilisé comme précurseur dans la préparation de la phosphine ainsi qu’comme intermédiaire dans la préparation d’autres composés du phosphore.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’alcool.
Remarques
Sensible à l’air. Hygroscopique. Incompatible avec les bases fortes, les agents oxydants et les métaux.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phosphorous acid |
| Point de fusion | 74°C |
| Point d’ébullition | 200°C (décomposition) |
| Densité | 1,651 |
| Odeur | Inodore |
| Sensibilité | Hygroscopique |
| Numéro UN | UN2834 |
| Quantité | 250g |
| Merck Index | 14,7346 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water and alcohol. |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Phosphorous acid
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Phosphonic acid