Learn More
Phosphorous Acid, Honeywell Fluka™
Code produit 15621980 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
Conditionnement:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15621980 500 g 500g
15601980 100 g 100g
15611980 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15621980 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 215112500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
0.99
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13598-36-2
Formule moléculaire H3O3P
Numéro MDL MFCD00137258
Spécification
Nom chimique ou matériau Phosphorous Acid
Densité 1.651g/mL at 25°C
Quantité 500 g
Numéro UN 2834
Poids de la formule 82g/mol
Pourcentage de pureté 99%