Learn More
Phosphorous Acid Solution, ≥50%, Honeywell™ Fluka™
Code produit 15610720 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15610720 1 L Flacon poly 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15610720 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 041151L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
≥50%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Phosphorous Acid Solution
pH Acidic
Couleur Incolore
CAS 7664-38-2
Densité 1.335 g/cu.cm
Conditionnement Flacon poly
Quantité 1 L
Formule moléculaire H3O4P
Formule linéaire H2PHO3
Forme physique Liquide
Numéro MDL MFCD00137258
Numéro UN 1805
Synonyme orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
Clé InChI NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
SMILES OP(=O)(O)O
Nom IUPAC acide phosphorique
Poids moléculaire (g/mol) 97.994
CID PubChem 1004
ChEBI CHEBI:26078
Poids de la formule 98g/mol
Pourcentage de pureté ≥50%