Learn More
Phosphore, solution standard AAS, P 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Code produit 11306409
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11306409 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11306409 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 089887.AP
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phosphorus
CAS 7723-14-0, 7697-37-2, 7732-18-5
Formule moléculaire P
Numéro MDL MFCD00133771
Clé InChI OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N
SMILES [P]
Nom IUPAC phosphore
Poids moléculaire (g/mol) 30.97
CID PubChem 5462309
Quantité 500 mL
ChEBI CHEBI:30207