Learn More
Bromure de phosphore (III), 99 % (analyse de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11399327
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11399327 25 g -
11389327 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11399327 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040191.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7789-60-8 | Br3P | 270.686 g/mol
Phosphorus(III) bromide is used mainly for the conversion of alcohols to alkyl bromides and it is used in tests for skin corrosivity. It is used for alkene preparation and it act as a lewis base and a lewis acid. It is used as a catalyst for the alpha-bromination of carboxylic acids and used as intermediates in hell-volhard-zelinsky halogenation. Phosphorus tribromide is used in the manufacture of pharmaceuticals such as alprazolam, methohexital and fenoprofen. It is also used as a fire suppression agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-60-8
Formule moléculaire Br3P
Poids moléculaire (g/mol) 270.686
Numéro MDL MFCD00011436
Clé InChI IPNPIHIZVLFAFP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phosphorus tribromide, phosphorous tribromide, tribromophosphine, phosphorus iii bromide, phosphorous bromide, pbr3, phosphorus bromide, phosphorus bromide pbr3, unii-58r3866pua, tribro-mophosphine
CID PubChem 24614
Nom IUPAC tribromophosphane
SMILES P(Br)(Br)Br
Spécification
Point d’ébullition 172.9°C
Nom chimique ou matériau Phosphorus(III) bromide
Point de fusion °C to 40°C
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 25 g
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.697
Sensibilité Moisture sensitive
Aspect Colorless liquid
Plage de pourcentage du dosage 99% (metals basis)
Densité 2.852 g/cm3 at 20°C
Beilstein 3903060
Informations sur la solubilité Micible in acetone,carbon disulfide,hydrogen sulfide,chloroform,diethyl ether and decomposes in water and alcohol.
Poids de la formule 270.7
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Phosphorus(III) bromide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Phosphorus tribromide