Learn More
Fluorure de phosphore(III), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | -101.5°C |
| Nom chimique ou matériau | Phosphorus(III) fluoride |
| Point de fusion | -151.5°C |
| CAS | 7783-55-3 |
| Couleur | Incolore |
| Forme physique | Gaz |
| Quantité | 50 g |
| Formule moléculaire | F3P |
| Numéro MDL | MFCD00040325 |
| Numéro UN | UN1955 |
| Afficher plus |