missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Morceau de phosphore, rouge, Puratronic™, 99,999 % et plus (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals

Code produit 11356497
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11356497 10 g -
11376497 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur de drogue de catégorie 2 selon le règlement (CE) n ° 273/2004, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11356497 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 000248.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur de drogue de catégorie 2 selon le règlement (CE) n ° 273/2004, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.

CAS: 7723-14-0

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

CAS 7723-14-0
Forme physique Solid
Quantité 10 g
Pourcentage de pureté ≥99.999%
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.