Learn More
Solution standard de phosphore (P), 10 000 μg/mL dans 5 % de HNO3, VHG
Code produit 30003116
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30003116 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur de drogue de catégorie 2 selon le règlement (CE) n ° 273/2004, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 30003116 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGTPN100
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur de drogue de catégorie 2 selon le règlement (CE) n ° 273/2004, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Spécification
CAS 7723-14-0
Noms d’analytes ou de composants Phosphorus
Conditions d’expédition Température ambiante
Concentration 10000 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Formule InChI InChI=1S/P
Type de solution Solution unique
SMILES [P]
Nom IUPAC Phosphorus
Solvent or Matrix Diluer HNO3
Industry Type Essais pétrochimiques
Quantité 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Phosphorus 10000 μg/mL