Learn More
Pentabromure de phosphore, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10020598 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10020598 25 g Flacon en verre 25g
10077889 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10020598 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 428270250
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 7789-69-7 | Br5P | 430.49 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-69-7
Formule moléculaire Br5P
Poids moléculaire (g/mol) 430.49
Numéro MDL MFCD00011437
Clé InChI QRKVRHZNLKTPGF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phosphorus pentabromide, phosphorane, pentabromo, unii-3d9wis0bqw, pentabromophosphorane, phosphorus v bromide, 3d9wis0bqw, pentabromo, phosphorpentabromid, phosphoruspentabromide, phosphorouspentabromide
CID PubChem 62678
Nom IUPAC pentabromo-$l^{5}-phosphane
SMILES P(Br)(Br)(Br)(Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Phosphorus pentabromide
Point de fusion 105°C to 107°C
Quantité 25 g
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (Argentometry)
Formule linéaire PBr5
Merck Index 15,7462
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Poids de la formule 430.49
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Phosphorus pentabromide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.