Learn More
Pentasulfure de phosphore, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phosphorus Pentasulfide |
| CAS | 1314-80-3 |
| Quantité | 2.5 g |
| Formule moléculaire | P2S5 |
| Synonyme | Phosphorus sulfide (P2S5), Diphosphorus Pentasulfide, Phosphoric Sulfide, Phosphorus pentasulfide (P4S10), Phosphorus Persulfide, Phosphorus Sulfide (P4S10), Tetraphosphorus Decasulfide, Thiophosphoric Anhydride |
| Formule InChI | InChI=1S/P2S5/c3-1(4)7-2(5)6 |
| SMILES | S=P(=S)SP(=S)=S |
| Nom IUPAC | [bis(sulfanylidène)-λ ^{5}-phosphanyl]sulfanyl-bis(sulfanylidène)-λ ^{5}-phosphane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 222.27 |
| Poids de la formule | 221.8079 |