Learn More
Pentoxyde de phosphore, 98 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10124360 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
1kg
2.50kg
250g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10124360 1 kg Flacon en verre 1kg
10340994 250 g Flacon en verre 250g
10217483 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
11994091 10 kg Récipient en plastique 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10124360 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 200890010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.80€
    69.65€ / 1kg
    Économisez 10.15€
    12% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1314-56-3 | O5P2 | 141.94 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1314-56-3
Formule moléculaire O5P2
Poids moléculaire (g/mol) 141.94
Numéro MDL MFCD00011440
Clé InChI DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Phosphoric anhydride
Nom IUPAC tricyclo[3.3.1.1³,⁷]tetraphosphoxane-1,3,5,7-tetrone
SMILES O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
Spécification
Nom chimique ou matériau Phosphorus pentoxide
Point de fusion 340.0°C to 360.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline hygroscopique fine
Quantité 1 kg
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire P2O5
Fieser 01,871; 07,291; 10,319; 14,151; 15,267
Merck Index 15,7467
Informations sur la solubilité Solubility in water: 85% (20°C); reacts forming h3po4 with evol.of heat.
Poids de la formule 141.94
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Extra pur
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Phosphorus pentoxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.