Learn More
Pentoxyde de phosphore, +99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10105743 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10105743 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
10440681 100 g Flacon en verre 100g
10450681 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10105743 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 215750025
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1314-56-3 | O5P2 | 141.94 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1314-56-3
Formule moléculaire O5P2
Poids moléculaire (g/mol) 141.94
Numéro MDL MFCD00011440
Clé InChI DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Phosphoric anhydride
Nom IUPAC tricyclo[3.3.1.1³,⁷]tetraphosphoxane-1,3,5,7-tetrone
SMILES O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
Spécification
Nom chimique ou matériau Phosphorus pentoxide
Point de fusion 340.0°C to 360.0°C
Note relative au nom p.a.
Couleur Blanc
Forme physique Poudre très déliquescente
Quantité 2.5 kg
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire P2O5
Fieser 01,871; 07,291; 10,319; 14,151; 15,267
Merck Index 15, 7467
Informations sur la solubilité Solubility in water: 85% (20°C); reacts forming h3po4 with evol.of heat
Poids de la formule 141.94
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Analytique
Conditionnement Flacon en verre
Densité 2.39