Learn More
Pentoxyde de phosphore, +99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbant
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Phosphorus pentoxide |
| Point de fusion | 340.0°C to 360.0°C |
| Note relative au nom | p.a. |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre très déliquescente |
| Quantité | 100 g |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Plage de pourcentage du dosage | 99+% |
| Densité | 2.39 |
| Formule linéaire | P2O5 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Phosphorus pentoxide
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Phosphorus oxide