Learn More
Pentoxyde de phosphore, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical™
Code produit 10606272 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
Conditionnement:
250g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10606272 500 g 500g
10745341 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10606272 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P/3000/53
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
CAS : 1314-56-3 | Formule moléculaire : O5P2 | Poids moléculaire : 141,94 g/mol
Pentaxide de phosphore, certifié AR pour l’analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1314-56-3
Formule moléculaire O5P2
Poids moléculaire (g/mol) 141.94
Numéro MDL MFCD00011440
Clé InChI DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC Tricyclo[3.3.1.1³,⁷]tetraphosphoxane-1,3,5,7-tétrone
SMILES O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
Spécification
Point de fusion 340 °C
Couleur Blanc
pH 1
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Tension de vapeur 1,3mbar 388
Poids de la formule 141,94g/mol
compliance-icons
Identifiant produit
  • Phosphorus pentoxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.