Learn More
Pentoxyde de phosphore, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical™
Code produit 10745341 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
Unit Size:
250g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
10745341 250 g 250g
10606272 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10745341 Supplier Fisher Chemical Supplier No. P/3000/50
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is not returnable. View return policy
Pentoxyde de phosphore, certifié AR pour l’analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1314-56-3
Formule moléculaire O5P2
Poids moléculaire (g/mol) 141.94
Numéro MDL MFCD00011440
Clé InChI DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC tricyclo[3.3.1.1³,⁷]tetraphosphoxane-1,3,5,7-tetrone
SMILES O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
Specifications
Point de fusion 340°C
Couleur Blanc
pH 1
Forme physique Solide
Quantité 250 g
Poids de la formule 141.94g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Tension de vapeur 1.3mbar 388
compliance-icons
Product Identifier
  • Phosphorus pentoxide
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Hazard Statement
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.