Learn More
Pentoxyde de phosphore, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit 11498742 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
Conditionnement:
100g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11498742 100 g 100g
10468220 250 g 250g
10478220 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11498742 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P/2960/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 1314-56-3
Formule moléculaire O5P2
Poids moléculaire (g/mol) 141.94
Numéro MDL MFCD00011440
Clé InChI DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC tricyclo[3.3.1.1³,⁷]tetraphosphoxane-1,3,5,7-tetrone
SMILES O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
Specifications
Point de fusion 340°C
Couleur Blanc
pH 1
Forme physique Solide
Quantité 100 g
Poids de la formule 141.94g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Tension de vapeur 1.3mbar 388
compliance-icons
Product Identifier
  • Phosphorus pentoxide
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Hazard Statement
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.