Learn More
Pentoxyde de phosphore, poudre, BAKER ANALYZED™ ACS Réactif, J.T.Baker™
Code produit 15528594 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col large
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15528594 500 g Flacon en verre ambré à col large 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15528594 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 937401
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
Identifiants chimiques
CAS 1314-56-3
Formule moléculaire O5P2
Poids moléculaire (g/mol) 141.94
Numéro MDL MFCD00011440
Clé InChI DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC tricyclo[3.3.1.1⊃3,⊃7]tetraphosphoxane-1,3,5,7-tetrone
SMILES O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
Spécification
Nom chimique ou matériau Phosphorus Pentoxide
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Poids de la formule 141.94
Qualité Réactif ACS BAKER ANALYZED
Conditionnement Flacon en verre ambré à col large
Gravité spécifique 1L = 2.39kg