Learn More
Poudre de phosphore, maille -100, amorphe rouge, 98 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11361358
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
4 x 500 g
Conditionnement:
2000g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11361358 500 g 500g
11381358 4 x 500 g 2000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur de drogue de catégorie 2 selon le règlement (CE) n ° 273/2004, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11361358 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010281.36
 Article restreint
Expédition estimée: 01-09-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur de drogue de catégorie 2 selon le règlement (CE) n ° 273/2004, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 7723-14-0
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 7723-14-0
Forme physique Solid
Quantité 500 g
Pourcentage de pureté 98.9%