missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hanna Instruments™ Kit de réactif pour analyse du phosphore dans l’eau
Click to view available options
Quantité:
100/paquet
Conditionnement:
13.60mL
Description
Réactifs pour photomètres multi-paramètres
• Réactifs en poudre ou liquides prédosés
• Réactifs prêts à l'emploi pour 25, 50 ou 100 dosages
• Trois présentations de réactifs:
• Soit de réactif liquide conditionné en flacon
• Soit de sachet de poudre prédosé en emballage individuel aluminium
• Soit en tube prêt à l'emploi, pour le dosage de la DCO, azote et phosphore total. Prévoir un réacteur de minéralisation
• Réactifs
• Photomètre multi-paramètres et étalonnable
• Lecture directe en mg/L ou μg/l
• Réactifs prédosés
• Lampe tungstène et chambre de mesure étanche. Compact 180 x 83 x 46mm et léger 290 g. Alimentation pile 9 V avec autoextinction et message d'avertissement piles déchargées. Chaque analyseur est
• Analyseur étalonnable en mallette. Etalonnage horodaté conforme aux BPL
• Photomètre étalonnable
• Accessoires obligatoires réactifs ci-contre
• Réactif
• Réactifs en poudre ou liquides prédosés
• Réactifs prêts à l'emploi pour 25, 50 ou 100 dosages
• Trois présentations de réactifs:
• Soit de réactif liquide conditionné en flacon
• Soit de sachet de poudre prédosé en emballage individuel aluminium
• Soit en tube prêt à l'emploi, pour le dosage de la DCO, azote et phosphore total. Prévoir un réacteur de minéralisation
• Réactifs
• Photomètre multi-paramètres et étalonnable
• Lecture directe en mg/L ou μg/l
• Réactifs prédosés
• Lampe tungstène et chambre de mesure étanche. Compact 180 x 83 x 46mm et léger 290 g. Alimentation pile 9 V avec autoextinction et message d'avertissement piles déchargées. Chaque analyseur est
• Analyseur étalonnable en mallette. Etalonnage horodaté conforme aux BPL
• Photomètre étalonnable
• Accessoires obligatoires réactifs ci-contre
• Réactif
Spécification
Spécification
| Nbre de tests | 100 |
| Quantité | 100/paquet |
| Plage | 0 à 15mg/L |
| Méthode de test | Périodate |
| Type | Réactif au phosphore |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Phosphorus reagent
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- MIXTURE LIST-Contient: sulphuric acid, ammonium heptamolybdatetetrahydrate, Sodiummetabisulfite
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu