Learn More
Solution de phosphore pour ICP 10 g/l dans une matrice H2O, Fisher chemical™
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Specifications
Specifications
| Conditionnement | Flacon |
| Noms d’analytes ou de composants | P |
| Concentration | 10±0.02 g/L |
| Type | Étalons de spectrométrie de masse |
| Élément | P |
| Solvent or Matrix | Water |
| Quantité | 100 mL |