Learn More
Norme de phosphore pour ICP , 10 000 μg/mL dans H₂O , SPEX CertiPrep™
Code produit 10172532 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
125 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en PEBD lixivié trois fois
Conditionnement:
125mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10172532 125 mL Flacon en PEBD lixivié trois fois 125mL
10467112 500 mL Flacon en PEBD lixivié trois fois 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10172532 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur PLP93Y
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    126.00€
    122.99€ / 125mL
    Économisez 3.01€
    2% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
Includes
NIST Certificat d’analyse traçable accrédité conformément à la norme ISO/CEI 17025 et au Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié Guide ISO/CEI 34, matériau de référence certifié Traceable NIST
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
P10 000 μg/mL
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Identifiants chimiques
CAS 7722-76-1 , 7732-18-5
Formule moléculaire H6NO4P
Poids moléculaire (g/mol) 115.03
Numéro MDL MFCD00003396
Clé InChI LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 24402
ChEBI CHEBI:62982
SMILES N.OP(O)(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Phosphorus Standard
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
Certificat d’analyse Le certificat d’analyse d’assurance rapporte jusqu’à 30 éléments au niveau ppb.
Concentration or Composition Notes Jusqu’à 68 éléments sont numérisés avec des valeurs trouvées pour ICP et des normes ICP-MS. La valeur trouvée des traces d’impuretés métalliques est indiquée sur le certificat d’analyse.
Technique AA, ICP
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Type Matériel de référence certifié
Nom IUPAC amine d'acide phosphorique
Solvent or Matrix Eau
Quantité 125 mL
Qualité Assurance
Afficher plus Afficher moins
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire