Learn More
Étalon de phosphore dans l'huile de base 75, 1000 μg/g, SPEX CertiPrep™
Code produit 11410309 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11410309 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11410309 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur ORGP82Z
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Includes
NIST Certificat d’analyse traçable accrédité conformément à la norme ISO/CEI 17025 et au Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié Guide ISO/CEI 34, matériau de référence certifié Traceable NIST
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
P1000 μg/g
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Phosphorus Oil Standard
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
CAS 7723-14-0, 8042-47-5
Certificat d’analyse Avec certificat d’analyse
% min. CAS 0.5, 99.5
Concentration or Composition Notes Jusqu’à 68 éléments sont numérisés avec des valeurs trouvées pour ICP et des normes ICP-MS. La valeur trouvée des traces d’impuretés métalliques est indiquée sur le certificat d’analyse.
% max. CAS 0.5, 99.5
Formule moléculaire P
Numéro MDL MFCD00133771
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Clé InChI OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N
SMILES [P]
Nom IUPAC phosphore
Solvent or Matrix Huile de base 75
Poids moléculaire (g/mol) 30.97
CID PubChem 5462309
Quantité 50 g
ChEBI CHEBI:30207
Qualité Huile / plasma
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrice Concentration Réf.
Huile de base  1 000 μg/g ORG-P8-2Z
Huile de base 5 000 μg/g ORG-P8-4Z
Afficher plus Afficher moins
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire