Learn More
Norme de phosphore pour ICP , μ1000 g/mL dans H 2 O, SPEX CertiPrep™
Code produit 11498789 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
30 mL
125 ml
250 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en PEBD lixivié trois fois
Flacon poly
Conditionnement:
125mL
30mL
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11498789 125 ml Flacon en PEBD lixivié trois fois 125mL
16331246 30 mL Flacon en PEBD lixivié trois fois 30mL
10486762 250 mL Flacon poly -
11488789 500 mL Flacon en PEBD lixivié trois fois 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11498789 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur PLP92Y
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    168.00€
    141.22€ / 125mL
    Économisez 26.78€
    15% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 05-01-2027
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Certifié Guide ISO/CEI 34, matériau de référence certifié Traceable NIST
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
P1000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Chemical Identifiers
CAS 7722-76-1 , 7732-18-5
Formule moléculaire H6NO4P
Poids moléculaire (g/mol) 115.03
Numéro MDL MFCD00003396
Clé InChI LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 24402
ChEBI CHEBI:62982
SMILES N.OP(O)(O)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Phosphorus Standard
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
Certificat d’analyse Le certificat d’analyse d’assurance rapporte jusqu’à 30 éléments au niveau ppb.
% min. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Jusqu’à 68 éléments sont numérisés avec des valeurs trouvées pour ICP et des normes ICP-MS. La valeur trouvée des traces d’impuretés métalliques est indiquée sur le certificat d’analyse.
% max. CAS 0.1, 99.9
Technique AA, ICP
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Type Matériel de référence certifié
Nom IUPAC amine d'acide phosphorique
Solvent or Matrix Eau
Quantité 125 ml
Qualité Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix     Concentration     Réf.No.
H2O    1 000μg/mL    PLP9-2Y, -2T, -2X    10 000    PLP9-3Y, -3X
Show More Show Less
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire