Learn More
Norme de phosphore pour ICP , μ1000 g/mL dans H 2 O, SPEX CertiPrep™
Code produit 16331246 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
30 mL
125 ml
250 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en PEBD lixivié trois fois
Flacon poly
Conditionnement:
125mL
30mL
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
16331246 30 mL Flacon en PEBD lixivié trois fois 30mL
11498789 125 ml Flacon en PEBD lixivié trois fois 125mL
10486762 250 mL Flacon poly -
11488789 500 mL Flacon en PEBD lixivié trois fois 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16331246 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur PLP92M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.00€
    45.00€ / 30mL
    Économisez 45.00€
    50% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
NIST Certificat d’analyse traçable accrédité conformément à la norme ISO/CEI 17025 et au Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié Guide ISO/CEI 34, matériau de référence certifié Traceable NIST
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
P1000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Identifiants chimiques
CAS 7722-76-1 , 7732-18-5
Formule moléculaire H6NO4P
Poids moléculaire (g/mol) 115.03
Numéro MDL MFCD00003396
Clé InChI LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 24402
ChEBI CHEBI:62982
SMILES N.OP(O)(O)=O
Specifica
Nom chimique ou matériau Phosphorus Standard
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
% min. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse.
% max. CAS 0.1, 99.9
Technique AA, ICP
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Type Certified Reference Material
Nom IUPAC Dihydrogènophosphate d’azanium
Solvent or Matrix Water
Quantité 30 mL
Qualité Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix     Concentration     Réf.No.
H2O    1 000μg/mL    PLP9-2Y, -2T, -2X    10 000    PLP9-3Y, -3X
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.