Learn More
Norme de phosphore : P à 10 000 μg/mL dans 5 % de HNO3, VHG™
Code produit 30002983
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
Conditionnement:
250mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30002983 250 mL 250mL
30002954 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 30002983 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGTPN250
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Norme de phosphore : P à 10 000 μg/mL dans 5 % de HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phosphorus
CAS 7723-14-0
Méthodes ICP/ICP-MS
Noms d’analytes ou de composants Phosphorus
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire P
Concentration 10000 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme P
Formule InChI InChI=1S/P
SMILES [P]
Nom IUPAC phosphore
Solvent or Matrix Diluer HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 30.97
Quantité 250 mL
Poids de la formule 30,9738 g/mol