Learn More
Norme de phosphore : P à 5000 μg/g dans l'huile d'hydrocarbures, VHG™
Code produit 17971186
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
200 g
Conditionnement:
200g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17971186 200 g 200g
17942146 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17971186 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGOP5000200G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Norme de phosphore : P à 5000 μg/g dans l'huile d'hydrocarbures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phosphorus
CAS 7723-14-0
Méthodes ICP/XRF/RDE
Noms d’analytes ou de composants Phosphorus
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire P
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme P
Formule InChI InChI=1S/P
SMILES [P]
Nom IUPAC phosphore
Solvent or Matrix Huile minérale à 75 cSt
Poids moléculaire (g/mol) 30.97
Quantité 200 g
Poids de la formule 30,9738 g/mol