Learn More
Solution étalon de phosphore, pour AAS, stabilité, 1 mg/ml de phosphore dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals98
Code produit 10226350 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10226350 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10226350 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 196185000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.00€
    60.65€ / 500mL
    Économisez 11.35€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour la spectroscopie d’adsorption atomique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phosphorus standard solution
Note relative au nom 1 mg/ml P in water
Conditionnement Flacon en plastique
CAS 7723-14-0, 7732-18-5
Plage de pourcentage du dosage 98%
Forme physique Solution
Formule moléculaire P
Concentration 997 to 1003 μg/mL P in water (20°C)
Numéro MDL MFCD00133771
Couleur Bleu-vert
Clé InChI OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N
SMILES [P]
Nom IUPAC phosphore
Poids moléculaire (g/mol) 30.97
CID PubChem 5462309
Quantité 500 ml
ChEBI CHEBI:30207
Poids de la formule 30.97
Qualité SAA