Learn More
Hanna Instruments™ Kits de réactifs au phosphore, pour les tests colorimétriques de l’eau
Click to view available options
Quantité:
1 jeu
Conditionnement:
50 pièces
Description
Ces réactifs de haute qualité sont conçus pour suivre les méthodes de test acceptées pour la détermination colorimétrique de différentes formes de phosphore. En ajoutant simplement les réactifs à l’échantillon comme indiqué, une réaction se produit et un instrument de mesure compatible peut être utilisé pour déterminer la concentration à partir de la couleur produite.
- Kits de réactifs disponibles pour la détermination du phosphore, du phosphore total (plage haute ou basse), du phosphore acide hydrolysable et du phosphore réactif (plage basse ou haute)
- Tous les kits, à l’exception des réactifs de base pour phosphore (HI93706-01), contiennent 50 flacons prêts à l’emploi ainsi que des paquets de réactifs/flacons de compte-gouttes
- Réactifs d’analyse de l’eau préfabriqués et prémesurés pour faciliter l’utilisation
- Préparés avec des produits chimiques de haute pureté fabriqués dans l’installation de pointe de Hanna
- Clairement marqués avec la date d’expiration et le numéro de lot sur chaque sachet et flacon pour la traçabilité
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Détermination du phosphore total |
| À utiliser avec (équipement) | Photomètres portatifs et de paillasse Hanna compatibles |
| Comprend | 50 flacons prêts à l’emploi de HI93758V-0AH, 1 flacon de solution HI93758C-2, 50 sachets de réactif au persulfate de potassium et 50 paquets de réactif au phosphore HI93758-0 |
| Nbre de tests | 50 |
| Quantité | 1 jeu |
| Plage | 0 à 1,15 mg/l de phosphore |
| Méthode de test | Méthode EPA 365.2 et 4500-P E acide ascorbique |
| Type | Kit d’analyse de l’eau |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- X50 TEST TOTAL P 0-3,5MG/L
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H331-Toxique par inhalation.
- EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
- EUH208-Contient . Peut produire une réaction allergique.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: potassium disulphate