Learn More
Tribromure de phosphore, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11303187
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
1000 g
Conditionnement:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11303187 1000 g 1kg
11383177 25 g 25g
11393177 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11303187 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13638.0B
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7789-60-8 | Br{3}P
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point d’ébullition 175°C
Point de fusion -40°C
CAS 7789-60-8
Forme physique Liquide
Quantité 1000 g
Formule moléculaire Br{3}P
Synonyme Phosphorus(III) bromide
Pourcentage de pureté 98%