Learn More
Tribromure de phosphore, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10677332 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10677332 500 g Flacon en verre 500g
10092180 5 g Flacon en verre 5g
10669253 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10677332 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 169475000
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7789-60-8 | Br3P | 270.69 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-60-8
Formule moléculaire Br3P
Poids moléculaire (g/mol) 270.69
Numéro MDL MFCD00011436
Clé InChI IPNPIHIZVLFAFP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phosphorus tribromide, phosphorous tribromide, tribromophosphine, phosphorus iii bromide, phosphorous bromide, pbr3, phosphorus bromide, phosphorus bromide pbr3, unii-58r3866pua, tribro-mophosphine
CID PubChem 24614
Nom IUPAC tribromophosphane
SMILES P(Br)(Br)Br
Spécification
Point d’ébullition 175.0°C
Nom chimique ou matériau Phosphorus tribromide
Point de fusion -40.0°C
Couleur Marron ou incolore à jaune
Forme physique Liquide
Quantité 500 g
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.697
Gravité spécifique 2.88
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (ex Br) (Argentometry)
Densité 2.8800g/mL
Formule linéaire PBr3
Fieser 01,873; 02,330; 07,292
Merck Index 15, 7469
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in acetone, alcohol, carbon disulfide,, hydrogen sulfide, methanol, ether, chloroform and, carbon tetrachloride
Poids de la formule 270.69
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Phosphorus tribromide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.