Learn More
Tribromure de phosphore, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10488410 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre revêtu de plastique
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10488410 100 mL Flacon en verre revêtu de plastique 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10488410 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P/3200/PB05
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Point d’ébullition 175°C
Point de fusion -40°C
CAS 7789-60-8
Couleur Jaune
Forme physique Liquide
Quantité 100 mL
Formule moléculaire Br3P
Numéro MDL 11436
Synonyme phosphorus tribromide, phosphorous tribromide, tribromophosphine, phosphorus iii bromide, phosphorous bromide, pbr3, phosphorus bromide, phosphorus bromide pbr3, unii-58r3866pua, tribro-mophosphine
Clé InChI IPNPIHIZVLFAFP-UHFFFAOYSA-N
SMILES P(Br)(Br)Br
Nom IUPAC tribromophosphane
Poids moléculaire (g/mol) 270.686
CID PubChem 24614
Poids de la formule 270.69g/mol
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Tension de vapeur 10mmHg 47.8
Densité Vapor Density: 9.3
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Phosphorus tribromide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.