Learn More
Tribromure de phosphore, TRC
Code produit 30415324
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30415324 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30415324 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP3595001G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phosphorus Tribromide
CAS 7789-60-8
Quantité 1 g
Formule moléculaire Br3 P
Synonyme Phosphorus Bromide, Phosphorous Bromide, Tribromophosphine
Formule InChI InChI=1S/Br3P/c1-4(2)3
SMILES BrP(Br)Br
Nom IUPAC tribromophosphane
Poids moléculaire (g/mol) 270.69
Poids de la formule 267.7288