Learn More
Bromure de phosphore(V), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11420667
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11420667 500 g -
11400667 25 g 25g
11410667 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11420667 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22481.36
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 7789-69-7 | Br5P | 430.494 g/mol
Phosphorus(V) bromide, is used in organic chemistry to convert carboxylic acids to acyl bromides
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromure de phosphore(V) est utilisé en chimie organique pour convertir les acides carboxyliques en bromures d’acyle.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-69-7
Formule moléculaire Br5P
Poids moléculaire (g/mol) 430.494
Numéro MDL MFCD00011437
Clé InChI QRKVRHZNLKTPGF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phosphorus pentabromide, phosphorane, pentabromo, unii-3d9wis0bqw, pentabromophosphorane, phosphorus v bromide, 3d9wis0bqw, pentabromo, phosphorpentabromid, phosphoruspentabromide, phosphorouspentabromide
CID PubChem 62678
Nom IUPAC pentabromo-$l^{5}-phosphane
SMILES P(Br)(Br)(Br)(Br)Br
Spécification
Point d’ébullition 105°C to 107°C (decomposition)
Nom chimique ou matériau Phosphorus(V) bromide
Point de fusion ∽105°C (decomposition)
Quantité 500 g
Odeur Acrid
Sensibilité Moisture sensitive
Numéro UN UN2691
Beilstein 3903332
Merck Index 14,7350
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 430.5
Pourcentage de pureté 95%