Learn More
Oxyde de phosphore(V), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11480973
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2500 g
Conditionnement:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11480973 2500 g 2500g
11470973 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11480973 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13348.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.54€
    107.65€ / 2500g
    Économisez 21.89€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1314-56-3 | O5P2 | 141.94 g/mol
L’oxyde de phosphore (V) est utilisé comme desséchant et déshydratant, comme réactif de condensation en synthèse organique et comme réactif de laboratoire. Il est également utilisé pour le raffinage du sucre et pour l’extinction d’incendie. La dégradation du pentoxyde de phosphore en diméthylsulfoxyde (DMSO) forme un réactif, découvert par Onodera, qui oxyde les alcools. Il est capable de convertir les acides minéraux en anhydrides.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’oxyde de phosphore (V) est utilisé comme desséchant et déshydratant, comme réactif de condensation en synthèse organique et comme réactif de laboratoire. Il est également utilisé pour le raffinage du sucre et pour l’extinction d’incendie. La dégradation du pentoxyde de phosphore en diméthylsulfoxyde (DMSO) forme un réactif, découvert par Onodera, qui oxyde les alcools. Il est capable de convertir les acides minéraux en anhydrides.
Solubilité
Soluble dans l’acide sulfurique. Insoluble dans l’acétone et l’ammoniac. Se décompose dans l’eau.
Remarques
Il est fortement hygroscopique dans la nature et est hydrolysé en acide phosphorique. Il est conservé séparément dans une armoire de sécurité, à l’écart de substances incompatibles telles que l’alcali et l’eau.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1314-56-3
Formule moléculaire O5P2
Poids moléculaire (g/mol) 141.94
Numéro MDL MFCD00011440
Clé InChI DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Phosphorus pentoxide
Nom IUPAC tricyclo[3.3.1.1³,⁷]tetraphosphoxane-1,3,5,7-tetrone
SMILES O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
Specifications
Point d’ébullition 360°C (sublimation)
Nom chimique ou matériau Phosphorus(V) oxide
Point de fusion 340°C
Quantité 2500 g
Odeur Weak
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 2.39
Numéro UN UN1807
Merck Index 14,7355
Informations sur la solubilité Soluble in sulfuric acid. Insoluble in acetone and ammonia. Decomposes in water.
Poids de la formule 141.94
Pourcentage de pureté 98%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Phosphorus(V) oxide
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Hazard Statement
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Phosphorus oxide