Learn More
Oxybromure de phosphore(V), 98 % minimum, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11488660
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11488660 5 g 5g
11408670 25 g 25g
11498660 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11488660 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 056135.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Utilisation comme intermédiaire chimique
As a chemical intermediate.Phosphorus(V) oxybromide is used as a brominating agent in the synthesis of 2,4,6-tribromopyrimidine and bromoheterocyclic compounds. It is used in the phosphorus flame retardant and phosphorus activators.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-59-5
Formule moléculaire Br3OP
Poids moléculaire (g/mol) 286.685
Numéro MDL MFCD00036298
Clé InChI UXCDUFKZSUBXGM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phosphorus oxybromide, phosphoric tribromide, phosphoryl bromide, phosphoryl tribromide, phosphorusoxybromide, phosphorus v oxybromide, unii-h98h8y87qq, phosphorousoxybromide, phosphoroyl tribromide, pobr3
CID PubChem 24613
SMILES O=P(Br)(Br)Br
Spécification
Point d’ébullition 189°C
Nom chimique ou matériau Phosphorus(V) tribromide oxide
Point de fusion 56°C
Couleur Blanc à jaune
Forme physique Grumeau
Quantité 5 g
Sensibilité Moisture sensitive
Plage de pourcentage du dosage 98% min.
Densité 2.822
Informations sur la solubilité Decomposes in water. Soluble in ether,carbon disulfide,benzene,chloroform and sulfuric acid.
Poids de la formule 286.73
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Phosphorus(V) oxybromide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Phosphorus oxybromide