Learn More
Oxybromure de phosphore(V), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phosphorus(V) Oxybromide |
| CAS | 7789-59-5 |
| Quantité | 5 g |
| Formule moléculaire | Br3OP |
| Synonyme | Phosphoryl Bromide, Phosphonyl Tribromide, Phosphorus Bromide Oxide (PBr3O), Phosphorus Oxybromide, Phosphorus Oxytribromide, Phosphoryl Tribromide, Tribromophosphorus Oxide |
| Formule InChI | InChI=1S/Br3OP/c1-5(2,3)4 |
| SMILES | BrP(=O)(Br)Br |
| Poids moléculaire (g/mol) | 286.69 |
| Poids de la formule | 283.7237 |