Learn More
Phosphotungstic Acid, 44-hydrate, Thermo Scientific™
Code produit 10220041 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10220041 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10220041 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 417930250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phosphotungstic acid, 44-hydrate
Couleur Blanc à jaune
CAS 12067-99-1
Métaux lourds (sous forme de Pb) 50ppm max.
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Formule moléculaire 24WO3·44H2O
Formule linéaire 24WO3·44H2O
Forme physique Poudre cristalline
Numéro MDL MFCD00149916
Merck Index 15, 7476
Synonyme PTA
Informations sur la solubilité Solubility in water: practical insoluble: 0.02% max.
Poids de la formule 6498.96
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Phosphotungstic acid, 44-hydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.