Learn More
Acide phosphotungstique hydraté, 83,51 %, MP Biomedicals™
Code produit 11463612 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11463612 100 g
11473612 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11463612 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215624380
 Article restreint
Expédition estimée: 10-08-2026
Identifiants chimiques
CAS 12501-23-4
Formule moléculaire H5O41PW12
Poids moléculaire (g/mol) 2880.20
Numéro MDL MFCD00011342
Clé InChI AVFBYUADVDVJQL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phosphotungstic acid hydrate, tungstophosphoric acid, 12-tungstophosphoric acid hydrate, phosphoric acid dodecakis tungsten trioxide hydrate, iuaxea, aronis24073, phosphotungstic acid hydrate, reagent grade, phosphotungstic acid hydrate, for microscopy, phosphotungstic acid hydrate, p.a, phosphotungstic acid hydrate, saj special grade
CID PubChem 16212977
Nom IUPAC Acide 12-phosphotungstique hydraté
SMILES O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.OP(O)(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Phosphotungstic acid hydrate
Quantité 100 g
Forme physique Poudre cristalline
Poids de la formule 2880.2
Pourcentage de pureté 83.51%