Learn More
Hydrate d'acide phosphotungstique, MP Biomedicals™
Code produit 11453612 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11453612 25 g
11483612 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11453612 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215624325
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
L'hydrate d'acide phosphotungstique est utilisé pour la coloration cellulaire.
  • L'acide phosphotungstique est utilisé en histologie comme composant pour la coloration des échantillons cellulaires.
  • Il s'agit d'une coloration négative courante pour les virus, les nerfs, les polysaccharides et autres matériaux de tissus biologiques, utilisée pour l'imagerie au microscope électronique à transmission.
  • L'acide phosphotungstique a été utilisé pour précipiter différents types de colorants sous forme de laques.
Identifiants chimiques
CAS 12501-23-4
Formule moléculaire H5O41PW12
Poids moléculaire (g/mol) 2880.20
Numéro MDL MFCD00011342
Clé InChI AVFBYUADVDVJQL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phosphotungstic acid hydrate, tungstophosphoric acid, 12-tungstophosphoric acid hydrate, phosphoric acid dodecakis tungsten trioxide hydrate, iuaxea, aronis24073, phosphotungstic acid hydrate, reagent grade, phosphotungstic acid hydrate, for microscopy, phosphotungstic acid hydrate, p.a, phosphotungstic acid hydrate, saj special grade
CID PubChem 16212977
Nom IUPAC Acide 12-phosphotungstique hydraté
SMILES O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.OP(O)(O)=O
Spécification
Couleur Blanc
Point de fusion ∼95 °C
Quantité 25 g
Forme physique Poudre cristalline
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau (1 g/10 mL), alcool et éther.
Poids de la formule 2880.2 (anhyde)
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.