Learn More
Hydrate d’acide phosphotungstique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10289413 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2,5kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10289413 25 g Flacon en plastique 25g
10616612 100 g Flacon en plastique 100g
10781861 500 g Flacon en plastique 500g
11924111 2,5kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10289413 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 208310250
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 12501-23-4 | H5O41PW12 | 2880.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12501-23-4
Formule moléculaire H5O41PW12
Poids moléculaire (g/mol) 2880.20
Numéro MDL MFCD00011342
Clé InChI AVFBYUADVDVJQL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phosphotungstic acid hydrate, tungstophosphoric acid, 12-tungstophosphoric acid hydrate, phosphoric acid dodecakis tungsten trioxide hydrate, iuaxea, aronis24073, phosphotungstic acid hydrate, reagent grade, phosphotungstic acid hydrate, for microscopy, phosphotungstic acid hydrate, p.a, phosphotungstic acid hydrate, saj special grade
CID PubChem 16212977
SMILES O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.OP(O)(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Phosphotungstic acid hydrate
Note relative au nom p.a.
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire 12WO3·xH2O
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : soluble.Autres solubilités : soluble dans l’acétone, l’éther diéthylique et l’alcool
Nom IUPAC acide phosphorique ; trioxotungstène ; hydrate
Poids de la formule 2880.17
compliance-icons
Identifiant produit
  • Phosphotungstic acid hydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.