Learn More
Hydrate d’acide phosphotungstique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11349247
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11349247 25 g 25g
11359247 100 g 100g
11369247 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11349247 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040116.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-07-2026
Ajouter au panier
CAS: 12067-99-1 | P2O5·24WO3·xH2O
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide phosphotungstique est utilisé comme catalyseur pour l’hydrolyse du propène afin de préparer le 2-propanol. Il est également impliqué dans une réaction de catalyse hétérogène pour préparer le propène à partir de 2-propanol et de méthanol à partir d’hydrocarbures. Sa solution éthanolique est utilisée en biologie ainsi que pour précipiter des protéines. Il est utilisé pour précipiter différents types de colorants tels que les colorants basiques et les colorants triphénylméthane. En histologie, il est utilisé pour la coloration des échantillons cellulaires. Il est utilisé dans l’analyse gravimétrique du potassium en chimie analytique.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool et l’éther.
Remarques
Incompatible avec des bases fortes, agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12067-99-1
Numéro MDL MFCD00041964
Synonyme Tungstophosphoric acid
Spécification
Aspect Poudre blanche à blanc cassé
Nom chimique ou matériau Phosphotungstic acid hydrate
Couleur Blanc
Densité 2,852 g/cm3 à 20°C
Odeur Inodore
Quantité 25 g
Formule moléculaire P2O5·24WO3·xH2O
Forme physique Poudre
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol and ether
Poids de la formule 5706.35 (Anhydrous)
compliance-icons
Identifiant produit
  • Phosphotungstic acid hydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Phosphotungstic acidhydrate