Learn More
Acide phosphotungstique, n-hydraté, cristaux, réactif BAKER ANALYZED™, J.T.Baker™
Product Code. 15558064 Shop All J.T.Baker Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
125 g
Conditionnement:
Flacon poly
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
15558064 125 g Flacon poly 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15558064 Supplier Avantor J.T.Baker Supplier No. 289104
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
Specifications
Nom chimique ou matériau Phosphotungstic Acid
Note relative au nom n-Hydrate
CAS 12067-99-1
Conditionnement Flacon poly
Gravité spécifique 1L = 2.13kg
Quantité 125 g
Formule moléculaire P2O5·24WO3·nH2O
Forme physique Crystals
Qualité Réactif BAKER ANALYZED