Learn More
PhotoCheck™ 14693 solutions, WTW™
Click to view available options
Quantité:
16 mm Vial
Description
Un équipement de test confortable et extraordinaire pour les photomètres photoLab™ et photoFlex™ : zéro exact, lecteur de codes-barres, vérification de 3 longueurs d’onde à 4 points de mesure provoquant une vérification de la linéarité. Il convient particulièrement à l’analyse de l’eau potable et des eaux usées et aux laboratoires de services mobiles. PhotoCheck™ est pris en charge par les procédures de menu dans les photomètres photoLab™, ainsi que par d’autres matériaux de vérification généraux pour les photomètres spectraux en entrant les valeurs cibles à partir des certificats de lot respectifs.
Spécification
Spécification
| Traçabilité au NIST | Yes |
| Forme physique | Liquide |
| Couleur | Rouge-violet |
| pH | 7 |
| Point d’ébullition | 100°C |
| Solubilité | Complètement soluble dans l’eau |
| Quantité | 16 mm Vial |