Learn More
WTW™ Photomètre à filtre PhotoLab™ S6
Code produit. 10180891
Click to view available options
Hauteur (métrique):
140 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10180891
Marque: WTW™ 250013D
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Le photomètre à filtre PhotoLab™ S6 avec 6 longueurs d’onde associe la précision du laboratoire au plus grand confort et à la plus grande vitesse pour l’analyse de l’eau.
  • 6 longueurs d’onde pour des tests rapides avec cuves rondes de 16 mm
  • Optique à faisceau de référence
  • Détection du code-barre
  • Multi-niveaux AQA/CQI
  • Fonctionnement sans difficulté avec des mesures occasionnelles
  • Examens en série avec un débit de test élevé à des vitesses élevées
  • 500 ensembles de données
  • Les applications comprennent l’analyse de l’eau, la galvanisation et le domaine de l’industrie alimentaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type d’affichage LCD
Précision ±2°nm
Profondeur (impériale) 10,62in
Profondeur (métrique) 270mm
À utiliser avec (application) Analyse de l’eau, galvanisation, industrie alimentaire
Hauteur (impériale) 5,51in
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz
Hauteur (métrique) 140 mm
Source lumineuse Faisceau de référence avec filtre
Longueur d’ondes 340, 445, 525, 550, 605, 690 nm
Largeur (métrique) 260 mm
Largeur (impériale) 10,23in