Learn More
Palintest™ Kit de photomètre
Click to view available options
Type de produit:
Kit de photomètre
Kit photomètre 7500
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Inclut : Modèle standard 7100, avec accessoires
- Kit de photomètre pour dispositif 7100
- Livré complet dans un boîtier avec six tubes en verre et un tube de dilution
- Alimentation électrique
- 3 piles AA
- L x l x H : 146 x 275 x 75 mm
- Poids : 975 g
Spécification
Spécification
| Description | Kit pour l’appareil Photometer 7100 pour les mesures sur le terrain |
| Comprend | ulliInclut : Modèle standard 7100, avec accessoires/liliComplet dans le boîtier avec six tubes en verre et un tube de dilution/liliAlimentation électrique/lili3 piles AAnbsp;/liliL x l x H : 146 x 275 x 75 mm./liliPoids : 975 g/liliComplet dans le boîtier avec 6 tubes en verre et 1 tube de dilution/li/ul |
| Type de produit | Kit de photomètre |