Learn More
Palintest™ Kit de photomètre
Code produit. p-8010891
Click to view available options
Type de produit:
Kit de photomètre
Kit photomètre 7500
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10676325
Marque: Palintest™ PTH7100
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce kit de photomètre unique est livré complet dans un boîtier avec six tubes en verre et un tube de dilution pour le dispositif de photomètre standard modèle7100.
  • Inclut : Modèle standard 7100, avec accessoires
  • Kit de photomètre pour dispositif 7100
  • Livré complet dans un boîtier avec six tubes en verre et un tube de dilution 
  • Alimentation électrique 
  • 3 piles AA
  • L x l x H : 146 x 275 x 75 mm
  • Poids : 975 g
Spécification
Description Kit pour l’appareil Photometer 7100 pour les mesures sur le terrain
Comprend ulliInclut : Modèle standard 7100, avec accessoires/liliComplet dans le boîtier avec six tubes en verre et un tube de dilution/liliAlimentation électrique/lili3 piles AAnbsp;/liliL x l x H : 146 x 275 x 75 mm./liliPoids : 975 g/liliComplet dans le boîtier avec 6 tubes en verre et 1 tube de dilution/li/ul
Type de produit Kit de photomètre